missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Azetidine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Azetidine-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 7729-30-8 |
| Molekylformel | C4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H]1CCN1 |
| IUPAC-namn | (2R)-azetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.1 |
| Formel vikt | 101.0477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?