Läs mer
D-Beta-Imidazole lactic Acid Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-beta-Imidazolelactic Acid Monohydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 174.0641 |