Läs mer
D-beta-Prolin, 98+%
Produktkod. 15493838
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493838 1 g 1g
15403848 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57356.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 72580-54-2 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72580-54-2
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD08272856
InChI-nyckel JAEIBKXSIXOLOL-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r---pyrrolidine-3-carboxylic acid, d-beta-proline, r-beta-proline, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3r, r-3-pyrrolidinecarboxylic acid, l-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, r-pyrrilidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 1501970
IUPAC-namn (3R)-pyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER C1CNCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-beta-Proline
Smältpunkt 185 °C till 191 °C
Beilstein 5496144
Kvantitet 1 g
Formel vikt 115.13
Optisk rotation −18° (c=2 i vatten)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.