Läs mer
D-beta-Prolinol, 95 %
Produktkod. 15414268
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414268 250 mg 250mg
15404268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57871.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 110013-18-8 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Det är en mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en mellanprodukt i organiska synteser
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110013-18-8
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD09607969
InChI-nyckel QOTUIIJRVXKSJU-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-yl methanol, r-3-hydroxymethyl pyrrolidine, d-beta-prolinol, 3-pyrrolidinemethanol, 3r, r-3-pyrrolidin-methanol, r-3-pyrrolidinemethanol, 3r-3-pyrrolidinemethanol
PubChem CID 7446913
IUPAC-namn [(3R)-pyrrolidin-3-yl]metanol
LEDER C1CNCC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-beta-Prolinol
Densitet 0.979
Kokpunkt 173 °C till 177 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 101.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.