Läs mer
D-biotin 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319896
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319896 1 ml
1 options
Produktkod. 30319896 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10625000AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biotin
CAS 58-85-5
Analyt- eller komponentnamn Biotin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16 N2 O3 S
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, Biotin, (+)-Biotin, (+)-cis-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4]imidazole-4-valeric acid, Biodermatin, Bioepiderm, Bios II, Coenzyme R, D(+)-Biotin, D-Biotin, Factor S, Factor S (vitamin), Lutavit H2, Meribin, NSC 63865, Rovimix H 2, Vitamin B7, Vitamin H, Vitamin I, cis-(+)-Tetrahydro-2-oxothieno[3,4]imidazoline-4-valeric acid, d-Biotin
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
LEDER OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 244.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 244,0882 g/mol