Läs mer
Invitrogen™ D-Biotin
Produktkod. 10012502
Change view
Kvantitet:
1 g
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10012502 1 g 1g
11554167 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10012502 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B1595
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
D-Biotin
D-biotin binder med hög affinitet till streptavidin, avidin och NeutrAvidin™ biotinbindande proteiner. Denna lösning kan användas tillsammans med omärkt streptavidin eller avidin i procedurer för att blockera endogent biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 1 g
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Frakt skick Rumstemperatur
Form Solid
Produktlinje Invitrogen
Produkttyp Biotin (okonjugerat)