Läs mer
Invitrogen™ D-Biotin
Produktkod. 11554167
Change view
Kvantitet:
1 g
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11554167 10 mL 10ml
10012502 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11554167 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B20656
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
D-Biotin
D-biotin binder med hög affinitet till streptavidin, avidin och NeutrAvidin™ biotinbindande proteiner. Denna lösning kan användas tillsammans med omärkt streptavidin eller avidin i procedurer för att blockera endogent biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50mM
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 10 mL
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska
Produktlinje Invitrogen
Produkttyp Biotin (okonjugerat)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide