Läs mer
Invitrogen™ D-Biotin
Beskrivning
D-biotin binder med hög affinitet till streptavidin, avidin och NeutrAvidin™ biotinbindande proteiner. Denna lösning kan användas tillsammans med omärkt streptavidin eller avidin i procedurer för att blockera endogent biotin.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50mM |
| Konjugera | Okonjugerad |
| Kvantitet | 10 mL |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Produkttyp | Biotin (okonjugerat) |
Safety and Handling
Product Identifier
- N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide