Läs mer
D-Biotin,≥ 97,5 %, cellkulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455092 5 g 5g
11445092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455092 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219463405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7445.00 SEK
    7092.38 SEK / 5g
    Save 352.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-85-5
Molekylformel C10H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 244.31
MDL-nummer MFCD00005541
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Biotin
Färg Vitt
Densitet 1,267 g/cm3 (Lit.)
Analysprocentintervall ≥97.5%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 5-{2-oxo-hexahydro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentansyra
Formel vikt 244.3
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver