Läs mer
D-Biotin,≥ 97,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11308609 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308609 1 g 1g
11318609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308609 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210102301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 SEK
    1261.91 SEK / 1g
    Save 63.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-85-5
Molekylformel C10H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 244.31
MDL-nummer MFCD00005541
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyra
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Biotin
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥97.5%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.3
Fysisk form Kristallint pulver