Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotin, 98 %
Produktkod. 10053120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10053120 500 mg Glasflaska 500mg
10043120 1 g Glasflaska 1g
10308013 5 g Glasflaska 5g
11956881 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10053120 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 230095000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1042.69 SEK
    900.65 SEK / 500mg
    Save 142.04 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-85-5
Molekylformel C10H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 244.31
MDL-nummer MFCD00005541
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyra
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Biotin
Smältpunkt 231,0 °C till 233,0 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15,1236
Specifik rotation +89.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,22 g/L (25 °C). Andra lösligheter: mer lösliga i varmt vatten och dil. alkali, 0,8 g/L alkohol, olöslig i de flesta andra vanliga organiska lösningsmedel
Formel vikt 244.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.