Läs mer
D-(+)-Biotin, 98+%
Beskrivning
Biotin är en form av vitamin B som hjälper kroppen att bryta ner fetter och kolhydrater. Det används som en alternativ medicin för att behandla eller förebygga biotinbrist, som orsakas av undernäring, snabb viktminskning, långvarig sondmatning och andra medicinska tillstånd. Det är ett viktigt vitamin som är viktigt för aminosyra- och energiomsättningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
vatten, dimetylsulfoxid, alkohol och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Biotin |
| Smältpunkt | 224°C to 226°C |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 86838 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Merck Index | 14,1231 |
| Löslighetsinformation | Soluble in hot water,dimethyl sulfoxide,alcohol and benzene. |
| Optisk rotation | +91° (c=1 in 0.1N NaOH) |
| Formel vikt | 244.32 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.