Läs mer
D-(+)-Biotin, 98+%
Produktkod. 11492287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492287 5 g 5g
11482287 1 g 1g
11354529 10 g 10g
11402297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11492287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14207.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3177.30 SEK
    2607.65 SEK / 5g
    Save 569.65 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244,31 g/mol
Biotin är en form av vitamin B som hjälper kroppen att bryta ner fetter och kolhydrater. Det används som en alternativ medicin för att behandla eller förebygga biotinbrist, som orsakas av undernäring, snabb viktminskning, långvarig sondmatning och andra medicinska tillstånd. Det är ett viktigt vitamin som är viktigt för aminosyra- och energiomsättningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i varmt
vatten, dimetylsulfoxid, alkohol och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-85-5
Molekylformel C10H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 244.31
MDL-nummer MFCD00005541
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyra
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Biotin
Smältpunkt 224 °C till 226 °C
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 5 g
Beilstein 86838
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1231
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten, dimetylsulfoxid, alkohol och bensen.
Formel vikt 244.32
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.