Läs mer
D-Biotin, BAKER™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15588674
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15588674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 1g
1 options
Produktkod. 15588674 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 27200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4540.00 SEK
    4413.96 SEK / 1g
    Save 126.04 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
En klass av kemikalier för laboratoriebruk
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Biotin
CAS 58-85-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Molekylformel C10H16N2O3S
MDL-nummer MFCD00005541
Kvantitet 1 g
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formel vikt 244.31