Läs mer
D-Biotin, Fisher BioReagents
Beskrivning
D-Biotin, som bildar ett stabilt komplex med Avidin, är användbart vid studiet av Avidin-Biotin-interaktioner och vid affinitetskromatografi.
Specifikationer
Specifikationer
| Alfa vektor | Biotin |
| Kemiskt namn eller material | D-Biotin |
| CAS | 58-85-5 |
| Smältpunkt | 228,9 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 4.5 |
| Analysprocentintervall | ≥99 % |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Molekylformel | C10H16N2O3S |
| MDL-nummer | MFCD00005541 |
| Visa mer |