Läs mer
D-Biotin, MP Biomedicals
Produktkod. 11398599 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398599 500 mg 500mg
11388599 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398599 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101023.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    771.16 SEK / 500mg
    Save 38.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
  • D-biotin kan användas för att eluera proteiner från avidin/streptavidinhartser
  • Det används ofta för kosttillskott och berikade livsmedel
  • Det används också för tabletter och kapselberedning med hårt skal på grund av dess farmaceutiska egenskaper
Kemiska identifierare
CAS 58-85-5
Molekylformel C10H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 244.31
MDL-nummer MFCD00005541
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-namn 5-{2-oxo-hexahydro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentansyra
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-BIOTIN
Smältpunkt 223 °C till 233 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 573,6 °C (760 mmHg (litteratur)
Linjär formel C10H16N2O3S
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (22 mg/100 ml), etanol (80 mg/100 ml), mer löslig i varmt vatten och i utspädda alkalier; olöslig i andra vanliga organiska lösningsmedel. Löslig i 2 M Ammoniumhydroxid (50 mg/ml – klar, färglös lösning), dimetylformamid (1,7 mg/ml).
Formel vikt 244.3
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver