Läs mer
D-Biotin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11435092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435092 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11435092 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02194634.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1273.59 SEK / 500mg
    Save 66.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
D-Biotin är en tillväxtfaktor som finns i små mängder i varje levande cell. Det är involverat i naturligt förekommande karboxyleringsreaktioner.
D-biotin förekommer huvudsakligen bundet till proteiner eller polypeptider. Det är rikligare i levern, njurarna, bukspottkörteln, jästen och mjölken. Biotinnivåerna är högre i cancertumörer än i normala vävnader. Det inaktiveras genom bindning till avidin.
  • Produkten är ett viktigt vitamin som är viktigt för aminosyra- och energiomsättningen och fettsyrasyntesen.
  • Det är en protesgrupp i fyra däggdjurskarboxylasfamiljer och underlättar bindningen och överföringen av koldioxid.
Specifikationer
CAS 58-85-5
Smältpunkt 223 °C till 233 °C
Densitet 1,267 g/cm3 (Lit.)
Kokpunkt 573,6 °C (760 mmHg)
Molekylformel C10H16N2O3S
Brytningsindex 90,5° (C=2, 0,1 mol/L NaOH)(Bokstavlig)
MDL-nummer MFCD00005541
Kvantitet 500 mg
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
Löslighetsinformation Löslig i vatten (22 mg/100 ml), etanol (80 mg/100 ml), mer löslig i varmt vatten och i utspädda alkalier; olöslig i andra vanliga organiska lösningsmedel. Löslig i 2 M Ammoniumhydroxid (50 mg/ml; klar, färglös lösning), dimetylformamid (1,7 mg/ml).
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation +89 till +93° (c=2, 0,1 N NaOH)
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC-namn 5-{2-oxo-hexahydro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formel vikt 244,3 g/mol
Procent renhet ≥97.5%
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver