Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-kalciumpantotenat, 98 %
Produktkod. 10358270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358270 5 g Glasflaska 5g
10439871 100 g Plastflaska 100g
10712964 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358270 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 243300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.08 SEK
    298.65 SEK / 5g
    Save 47.43 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 137-08-6 | C18H32CaN2O10 | 476,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-08-6
Molekylformel C18H32CaN2O10
Molekylvikt (g/mol) 476.54
MDL-nummer MFCD00002766
InChI-nyckel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC-namn kalcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxi-3,3-dimetylbutanoyl]amino]propansyra
LEDER [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Calcium pantothenate
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 8,2 till 8,6 % (Ca) På torkat ämne (Complexometri)
Förlust vid torkning 5,0 % max. (105 °C, 3 timmar)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Specifik rotation +25
Merck Index 15, 7118
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 350 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerin, mycket svagt löslig i etanol, olöslig i eter, kloroform
Kvantitet 5 g
Formel vikt 476.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.