Läs mer
D(+)-kamfer, 97 %
Produktkod. 10135240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10135240 100 g Plastflaska 100g
10637172 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10135240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227841000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-49-3
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
InChI-nyckel DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Synonym +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
PubChem CID 159055
ChEBI CHEBI:15396
IUPAC-namn (lR,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Camphor
Namnnotering 97%
Smältpunkt 176,0 °C till 180,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 204,0 °C
Flampunkt 64 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Fieser 13,61
Merck Index 15, 1734
Specifik rotation +42.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/800 ml vatten (25 °C) (ger kolloidal solutio). Andra lösligheter: vid 25 °C löser sig 1 g i 1 ml alkohol, 1 ml eter, 0,5 ml kloroform, 0,4 ml bensen, 0,4 ml aceton, 1,5 ml terpentinolja, 0,5 ml glacial ättiksyra
Formel vikt 152.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(+)-Camphor
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.