Läs mer
D-Kamfer, Mikromol™
Produktkod. 17981426
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17981426 250 mg
1 options
Produktkod. 17981426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3327.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
D-Kamfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Camphor
CAS 464-49-3
Analyt- eller komponentnamn (+)-Camphor
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
IUPAC-namn (1R,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152,1201 g/mol