Läs mer
D(+)-kamforsyra, 99 %
Produktkod. 10520001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10520001 100 g Plastflaska 100g
10224470 5 g Glasflaska 5g
10771535 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10520001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108201000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198,218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-83-4
Molekylformel C10H14O4-2
Molekylvikt (g/mol) 198.218
MDL-nummer MFCD00001375
InChI-nyckel LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC-namn (1R,3S)-1,2,2-trimetylcyklopentan-1,3-dikarboxylat
LEDER CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Camphoric acid
Smältpunkt 183°C to 187°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Merck Index 15, 1735
Formel vikt 200.23
Procent renhet ≥98.5%
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.