missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Captopril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Captopril |
| CAS | 119238-52-7 |
| Molekylformel | C9 H15 N O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (+)-Captopril |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.285 |
| Formel vikt | 217.077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?