Läs mer
D-Carnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Carnitine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 161.1052 |
| Procent renhet | >95% |