Läs mer
D(+)-Carvone, 96%, naturlig
Produktkod. 10674622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10674622 100 g Glasflaska 100g
10664622 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10674622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150681000
 Begränsad artikel
I lager
D(+)-Carvone, CAS # 2244-16-8, är en monoterpenketon, en naturlig produkt som främst finns i Achillea ageratum och Curcuma pierreana. Det kan användas som smaksättningsmedel. | CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • D(+)-Carvone tillhör terpenfamiljen och anses vara en monoterpenketon som naturligt finns i Achillea ageratum och Curcuma pierreana
Ansökan
  • D(+)-Carvone har visat en dämpande effekt mot viktökning med hög fetthalt inducerad hos möss
  • Det har använts som ett smakämne
  • Det har använts i organisk syntes som utgångsmaterial för den asymmetriska totalsyntesen av naturliga produkter, inklusive syntesen av terpenoidkvassinet
  • In vitro-studier visade att denna förening kan hämma cellulasinducerad kapsidiolproduktion i Nicotiana tabacum genom att interferera med proteinisoprenylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2244-16-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00062997
InChI-nyckel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-namn (5S)-2-metyl-5-prop-1-en-2-ylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Carvone
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9560g/mL, 0.956
Kokpunkt 230,0 °C
Flampunkt 97 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4950 till 1,5010
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 153
Merck Index 14, 1874
Specifik rotation +57.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, kloroform, propylenglykol och mineraloljor, olösliga i glycerol
Formel vikt 150.22
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.