Läs mer
D(+)-Carvone, 98 %, syntetisk
Produktkod. 10135922 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10135922 25 mL Glasflaska 25ml
10401343 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10135922 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377840250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2244-16-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00062997
InChI-nyckel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-namn (5S)-2-metyl-5-prop-1-en-2-ylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Carvone
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9560g/mL, 0.956
Kokpunkt 230,0 °C
Flampunkt 97 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4950 till 1,5010
Kvantitet 25 mL
Specifikt rotationsförhållande +57,00 (20,00 °C c=ren)
Specifik rotation +57.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, kloroform, propylenglykol och mineraloljor, olösliga i glycerol
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.