Läs mer
D-(+)-Carvone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Carvone |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 150.1045 |