Läs mer
Melford D-+-cellobios
Produktkod. 30018140
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018140 1 kg
30018141 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018140 Leverantör Melford Leverantörsnummer C321001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 528-50-7
  • Molekylformel:C12H22O11​
  • Molekylvikt: 342,3 g/mol
Specifikationer
CAS 528-50-7
Molekylformel C12H22O11
Kvantitet 1 kg