Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-cellobios, 98+%
Produktkod. 11431938
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431938 5 g 5g
11441938 25 g 25g
11451938 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431938 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14553.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
D-(+)-Cellobios används för att differentiera bakterier baserat på kolhydratsjäsningsförmåga. Det är enβ -glukosidassubstrat. Används även som kemisk råvara och till livsmedel, som socker med låg sötma.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer D
-(+)-Cellobios används för att differentiera bakterier baserat på förmågan att jäsa kolhydrater. Det är enβ -glukosidassubstrat. Används även som kemisk råvara och till livsmedel, som socker med låg sötma.
Löslighet
Lösligt i vatten (1 g/8ml). Olösligt i eter och etanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528-50-7
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00136034
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Cellobiose
Smältpunkt 234 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 5 g
Beilstein 93795
Merck Index 14,1961
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1g/8 ml). Olöslig i eter och etanol.
Optisk rotation +34° (c=10 i vatten, 15 h)
IUPAC-namn (3S,4S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
Formel vikt 342.3
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.