Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-cellobios, 98 %
Produktkod. 10207603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10207603 100 g Glasflaska 100g
10346410 5 g Glasflaska 5g
10162660 25 g Glasflaska 25g
10297213 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10207603 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 108461000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528-50-7
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00136034
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
IUPAC-namn (3S,4S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Cellobiose
Smältpunkt 239 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 31, 380
Merck Index 15, 1963
Specifikt rotationsförhållande +34,00 (20,00 °C c=1,H2O,15 timmar)
Specifik rotation +34
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 342.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.