Läs mer
D(+)-cellobios; ≥99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443240 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443240 5 g 5g
11453240 10 g 10g
11463240 25 g 25g
11473240 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11443240 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210129805
Cellobios är en disackarid som består av två glukosmolekyler; Dessa ärβ -1,4-glykosidiskt kopplad. Det är reducerande socker, som är lättlösligt i polära lösningsmedel som vatten och etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528-50-7
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00136034
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Cellobiose
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (3S,4S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
Formel vikt 342.3
Fysisk form Kristallint pulver