Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D(+)-Cellobiose |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Kvantitet | 100 g |
| IUPAC-namn | 2-(hydroximetyl)-6-{[4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi}oxan-3,4,5-triol |
| Formel vikt | 342.3 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Ej tillämpligt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |