Läs mer
D(+)-cellobios; 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483000 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483000 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11483000 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210031910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5215.00 SEK
    4965.84 SEK / 10g
    Save 249.16 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Huvudelektronacceptormolekyl i biologiska oxidationer som fungerar som koenzym för hydridöverföringsenzymer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Cellobiose
CAS 528-50-7
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.99
Molekylformel C12H22O11
MDL-nummer MFCD00136034
Kvantitet 10 g
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC-namn (3S,4S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Formel vikt 342.3
Procent renhet 93%
Fysisk form Kristallint pulver