Läs mer
D-(+)-cellobios, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483240 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483240 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11483240 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210129890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18340.00 SEK
    17468.06 SEK / 500g
    Save 871.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lättlöslig i polära lösningsmedel, såsom vatten och etanol. D-(+)-cellobios, MP Biomedicals är en disackarid som består av två glukosmolekyler. Det är ett reducerande socker som används som ett cellodlingsmedietillskott. Dessa ärβ -1,4-glykosidiskt
Specifications
CAS 528-50-7
Smältpunkt 229 °C till 239 °C
Molekylformel C12H22O11
MDL-nummer MFCD00136034
Kvantitet 500 g
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
Löslighetsinformation Löslig i vatten 4 % (klar färglös lösning); olöslig i alkohol och eter.
InChI-nyckel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation +34° ±3° (c=4, vatten)
LEDER OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC-namn (3S,4S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Formel vikt 342.3
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ej tillämpligt
Fysisk form Pulver