Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-cellobiosoktaacetat
Produktkod. 11372706
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372706 25 g 25g
11362706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372706 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L08780.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5346-90-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5346-90-7
Molekylformel C28H38O19
Molekylvikt (g/mol) 678.59
MDL-nummer MFCD00009600,MFCD00079432,MFCD00009600,MFCD00078092,MFCD00009600,MFCD00009600
InChI-nyckel WOTQVEKSRLZRSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-cellobiose octaacetate
PubChem CID 126963588
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC1OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cellobiose octaacetate
Smältpunkt 224°C to 231°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 79280
Merck Index 14,1961
Optisk rotation +40° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 678.59
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.