Läs mer
D-(+)-Cellopentaos, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488759
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488759 1 mg 1mg
15478759 2 mg 2mg
15468759 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67561.M^
Request Bulk or Custom Format
Används av cellulosabakterier som energikälla. Används för att identifiera, differentiera och karakterisera oligosackaridmetaboliserande enzymer såsom endoglukanaser och --glukosidas(er). Kan även användas i forskning om försockring och etanoljäsning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Används av cellulosabakterier som energikälla
  • Används för att identifiera, differentiera och karakterisera oligosackaridmetaboliserande enzymer som endoglukanaser och -glukosidas(er)
  • Kan även användas vid försockring och etano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2240-27-9
MDL-nummer MFCD09750881
Synonym Cellopentaose
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-Cellopentaose
Färg Vitt
Kvantitet 1 mg
Beilstein 79497
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 828.72
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.