Läs mer
D-(+)-Cellotetraose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Cellotetraose |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 666.2219 |