missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-(+)-Cellotriose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Cellotriose |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 504.169 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?