missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-kiro Inositol, TRC

Produktkod. 30005180
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005180 100 mg
30136717 500 mg
30132686 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI666055100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 643-12-9
Molekylformel C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym D-chiro-Inositol, Inositol, D-chiro- (8CI), (+)-chiro-Inositol, D-(+)-chiro-Inositol, D-Inositol
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-chiro Inositol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formel vikt 180.0634
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.