Läs mer
Tocris Bioscience™ D-CPP-ene
Beskrivning
Potent and competitive NMDA antagonist (Ki = 40 nM). Centrally active following systemic administration.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-CPP-ene |
| CAS | 117414-74-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C8H15N2O5P |
| Formel vikt | 250.19 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.191 |