Läs mer
Melford D-cykloserin
Produktkod. 30018207
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018207 5 g
30018206 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018207 Leverantör Melford Leverantörsnummer C810005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
D-cykloserin är ett antibiotikum och en strukturell analog av aminosyran D-alanin.
D-cykloserin är ett antibiotikum och en strukturell analog av aminosyran D-alanin. Det hämmar cellväggssyntesen i vissa bakterier, inklusive Mycobacterium tuberculosis. Medan det ursprungligen identifierades som ett antibiotikum, har D-cykloserin fått uppmärksamhet för sin aktivitet som en partiell agonist vid N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptorn, en typ av glutamatreceptor i hjärnan. Forskare studerar mekanismerna för neurotransmission och synaptisk plasticitet på grund av dess interaktioner med NMDA-receptorer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cycloserine
CAS 68-41-7
Kvantitet 5 g
Molekylformel C3H6N2O2