Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-cykloserin, 98 %
Produktkod. 10646734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646734 25 g Glasflaska 25g
10683062 1 g Glasflaska 1g
10450501 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646734 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228480250
 Begränsad artikel
I lager
D-Cycloserin, CAS # 68-41-7, är en cyklisk aminosyraanalog av D-alanin, ursprungligen isolerad från Streptomyces-arter. Det är syntetiskt formulerat och uppvisar antibiotiska egenskaper genom sin hämning av bakteriecellväggsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • D-cykloserin isolerades ursprungligen från Streptomyces orchidaceus och är för närvarande formulerad som ett oralt antibiotikum
  • Det är oförenligt med starka oxidationsmedel men stabilt under basiska förhållanden, med störst stabilitet vid pH = 11,5
  • D-cykloserin hämmar L-alanin-racemas och D-alanin:D-alaninligas, 2 enzymer som ansvarar för syntesen av bakteriell cellvägg
  • Vid intag passerar D-Cycloserin blod-hjärnbarriären, vilket kan orsaka neurologiska biverkningar som yrsel, illamående, depression, skakningar, etc.
Användningsområden
  • D-Cycloserin är ett bredspektrumantibiotikum som används som andrahandsmedel för behandling av läkemedelsresistent tuberkulos, alltid i kombination med andra antituberkulosmedel
  • Det är en excitatorisk aminosyra och partiell agonist av NMDA-receptorn i det centrala nervsystemet (CNS), och spelar således en potentiell roll för att lindra neuropatisk smärta
  • D-cykloserin har också visat sig spela en roll i neurala anslutningar och används därför för att studera behandlingstillämpningar vid ångestsyndrom och schizofreni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-41-7
Molekylformel C3H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 102.09
MDL-nummer MFCD00005353
InChI-nyckel DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonym d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
PubChem CID 6234
ChEBI CHEBI:40009
IUPAC-namn (4R)-4-amino-l,2-oxazolidin-3-on
LEDER C1C(C(=O)NO1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cycloserine
Namnnotering 98+%
Abs. Kondensationsprodukter högst 0,8 (c=0,04, 0,1 N NaOH) vid 285 nm
Smältpunkt 147,0 °C
Färg Vitt till gult
pH 5,5 till 6,5 (10 % soln.)
Tändningsrester 0,5% max. ()
Förlust vid torkning 1% max. (60 °C, 3 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,2749
Specifikt rotationsförhållande +111,00 (20,00 °C C=5, 2 N NaOH)
Specifik rotation +111.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i metanol och propylenglykol
Formel vikt 102.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.