Läs mer
D-cykloserin, 98+%
Produktkod. 11499126
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499126 1 g 1g
11409136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18000.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.72 SEK
    820.65 SEK / 1g
    Save 94.07 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
D-cykloserin, CAS # 68-41-7, är en aminosyraanalog till aminosyran D-alanin med bredspektrumantibiotikaaktivitet. | CAS: 68-41-7 | C3H6N2O2 | 102,093 g/mol
Cykloserin är ett aminosyraanalogt antibiotikum som används för behandling av tuberkulos och används sällan för behandling av icke-infektionssjukdomar. Det fungerar som en kompetitiv hämmare av D-alanin under peptidoglykansyntes. Det hämmar bakteriell cellväggsbiosyntes och förhindrar omvandlingen av D-Alanin till L-Alanin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • D-cykloserin är en analog till aminosyran D-alanin som produceras av Streptomyces garyphalus eller S. orchidaceus och uppvisar antibakteriell aktivitet
  • Aktiviteten hos denna förening är relaterad till förmågan att interferera med bakteriell cellväggssyntes genom att kompetitivt hämma två enzymer, L-alanin racemase (ansvarig för bildandet av D-alanin från L-alanin) och D-alanin ligas (enzymet som är ansvarigt för inkorporeringen av D-alanin i den pentabakteriella cellväggen som krävs för cellbildningen av pentapeptiden och peptidoglycopeptiden). Denna interaktion försämrar peptidoglykanbildningen, som behövs för bakteriell cellväggssyntes
Ansökan
  • Beroende på koncentrationen och organismens ’mottaglighet kan denna förening uppvisa bakteriedödande eller bakteriostatiska aktiviteter
  • Trots sin antibiotiska aktivitet har denna förening också en excitatorisk aktivitet
  • Det har beskrivits att D-cykloserin kan binda till glycinbindningsstället för NMDA-receptorn i det centrala nervsystemet
  • Denna förening uppvisar en hämmande aktivitet mot GABA-transaminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-41-7
Molekylformel C3H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 102.093
MDL-nummer MFCD00005353
InChI-nyckel DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonym d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
PubChem CID 6234
ChEBI CHEBI:40009
IUPAC-namn (4R)-4-amino-l,2-oxazolidin-3-on
LEDER C1C(C(=O)NO1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cycloserine
Smältpunkt 137 °C (dekomposition)
Beilstein 80798
Merck Index 14,2751
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Lätt löslig i metanol och propylenglykol; Olöslig i kloroform och eter.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.09
Optisk rotation +115° (c=2 i vatten)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.