Läs mer
D-Cysteine, 98%
Produktkod. 15439138
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439138 1 g 1g
15449138 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62627.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 921-01-7 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
D-Cystein är en viktig källa till sulfid i människans metabolism. Det är föregångaren till glutation. Det spelar en viktig roll i proteinstruktur och i metallbindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-Cystein är en viktig källa till sulfid i människans metabolism. Det är föregångaren till glutation. Det spelar en viktig roll i proteinstruktur och i metallbindning.
Löslighet Lösligt i
vatten (delvis).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921-01-7
Molekylformel C3H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 121.15
MDL-nummer MFCD00066461
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
Synonym d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER N[C@H](CS)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cysteine
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Beilstein 1721407
Löslighetsinformation Soluble in water (partly).
Kvantitet 1 g
Formel vikt 121.16
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Cysteine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Cysteine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.