Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-cystein, 99 %
Produktkod. 10758045 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10758045 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10758045 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 254300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2277.65 SEK / 1g
    Save 287.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 921-01-7 | C3H7NO2S | 121,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cysteine
CAS 921-01-7
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C3H7NO2S
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH(NH2)CO2H
MDL-nummer MFCD00066461
Specifik rotation -8,0° till -9,5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 2N HCl)
Synonym d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
InChI-nyckel XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
LEDER N[C@H](CS)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 121.15
Kvantitet 1 g
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
Formel vikt 121.16
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.