missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30179342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179342 250 mg
30179437 1 g
30179065 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC995045250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75521-14-1
Molekylformel C5H11NO2S . HCl
Molekylvikt (g/mol) 185.67
Synonym Ethyl D-cysteinate Hydrochloride;
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoate;hydrochloride
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@H](N)CS

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m1./s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.0277
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.