Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-cysteinhydrokloridmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11406200
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406200 1 g 1g
11416200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406200 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H27107.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207121-46-8 | C3H10ClNO3S | 175.627 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207121-46-8
Molekylformel C3H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 175.627
MDL-nummer MFCD00150051
InChI-nyckel QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Synonym d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
PubChem CID 10176341
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyra;hydrat;hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Smältpunkt 184°C to 186°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.64 (157.62 Anhydrous)
Optisk rotation −5.5° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Cysteine, hydrochloride, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.