Läs mer
D-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 207121-46-8 |
| Molekylformel | C3H7NO2S.HCl.H2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | D-Cysteine Hydrochloride Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1 |
| LEDER | O.Cl.N[C@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.64 |
| Formel vikt | 175.007 |