missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 70361-61-4 |
| Molekylformel | C4H10ClNO2S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (S)-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl D-Cysteinate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| LEDER | N[C@H](CS)C(OC)=O.Cl |
| IUPAC-namn | methyl D-cysteinate hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.65 |
| Formel vikt | 171.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?