Läs mer
D-Cysteine, TRC
Produktkod. 30179668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179668 1 g
30179378 25 g
30179394 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9950201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921-01-7
Molekylformel C3 H7 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 121.16
Synonym D-Cysteine (9CI, ACI), Cysteine, D- (8CI), (2S)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, (S)-Cysteine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyra
LEDER N[C@H](CS)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Cysteine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 121.0197