Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Cystine |
| Smältpunkt | 260.0°C |
| Namnnotering | 98% |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | [-SCH2CH(NH2)CO2H]2 |
| Specifik rotation | + 214.00 |
| Merck Index | 15, 2779 |
| Visa mer |